Learn More
2,2’-Bipyridyl, ≥ 99,0 % (NT), Honeywell Fluka™
Code produit. p-7120049 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Bouteille en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 15661430
Marque: Honeywell-Fluka 144545G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Indicateur redox, pour la détermination spectrophotométrique de Fe,≥99,0 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 366-18-7
Formule moléculaire C10H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 156.19
Numéro MDL MFCD00006212
Clé InChI ROFVEXUMMXZLPA-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 1474
ChEBI CHEBI:30351
Nom IUPAC 2-pyridin-2-ylpyridine
SMILES C1=CC=C(N=C1)C1=CC=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2′-Bipyridyl
Point de fusion 69°C to 71°C
Point d’ébullition 273°C
Numéro UN UN2811
Beilstein 113089
Poids de la formule 156.18g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.0% (NT)
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 5 g