Learn More
(±)-2,2’-bis(diphénylphosphino)-1,1’-binaphthyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-2683180 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10658503 1 g Flacon en verre 1g
10438172 5 g Flacon en verre 5g
10257003 25 g Flacon en verre 25g
13478528 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit. 10658503 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 368640010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 98327-87-8 | C44H32P2 | 622.69 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98327-87-8
Formule moléculaire C44H32P2
Poids moléculaire (g/mol) 622.69
Numéro MDL MFCD00010805
Clé InChI MUALRAIOVNYAIW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme binap, r-+-2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, s-binap, s---binap, s---2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, r-+-binap, r-binap, rac-binap, 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthalene
CID PubChem 634876
Nom IUPAC [1-(2-diphénylphosphanylnaphtalén-1-yl)naphtalén-2-yl]-diphénylphosphane
SMILES C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=C(C2=CC=CC=C2C=C1)C1=C(C=CC2=CC=CC=C12)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (±)-2, 2'-Bis(diphenylphosphino)-1, 1'-binaphthyl
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 280.0°C to 285.0°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ((C6H5)2PC10H2)2
Quantité 1 g
Merck Index 15,1227
Poids de la formule 622.69
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (#1)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.