Learn More
2,2'-Bs(trifluorométhyl)-10H-3,10'-biphénothiazine, TRC
Code produit 30457291
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457291 250 mg 250mg
30452669 50 mg 50mg
30453992 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30457291 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT790410250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2’-Bs(trifluoromethyl)-10H-3,10'-biphenothiazine
Noms d’analytes ou de composants 2,2’-Bs(trifluoromethyl)-10H-3,10'-biphenothiazine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C26 H14 F6 N2 S2
Formule InChI InChI=1S/C26H14F6N2S2/c27-25(28,29)14-9-10-23-20(11-14)34(18-6-2-4-8-22(18)36-23)19-13-24-17(12-15(19)26(30,31)32)33-16-5-1-3-7-21(16)35-24/h1-13,33H
Type de solution Purs, non dilués
SMILES FC(F)(F)c1ccc2Sc3ccccc3N(c2c1)c4cc5Sc6ccccc6Nc5cc4C(F)(F)F
Nom IUPAC 2-(trifluorométhyl)-3-[2-(trifluorométhyl)phénothiazin-10-yl]-10H-phénothiazine
Industry Type Produits pharmaceutiques
Poids moléculaire (g/mol) 532.523
Quantité 250 mg
Poids de la formule 532.05