Learn More
2-(2-butoxyéthoxy)éthanol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10775041 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10775041 1 L Flacon en verre 1L
10763144 2.5 L Flacon en verre 2.50L
11984721 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10775041 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 149710010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.20€
    36.65€ / 1L
    Économisez 7.55€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 112-34-5 | C8H18O3 | 162.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-34-5
Formule moléculaire C8H18O3
Poids moléculaire (g/mol) 162.23
Clé InChI OAYXUHPQHDHDDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2-butoxyethoxy ethanol, diethylene glycol monobutyl ether, butyldiglycol, butyl carbitol, diethylene glycol butyl ether, butyl diglycol, butyl digol, ethanol, 2-2-butoxyethoxy, butoxyethoxyethanol, butoxydiglycol
CID PubChem 8177
Nom IUPAC 2-(2 -butoxyéthoxy)éthanol
SMILES CCCCOCCOCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -68.0°C
Densité 0.9550g/mL
Point d’ébullition 231.0°C
Point d’éclair 100°C
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)3OCH2CH2OCH2CH2OH
Indice de réfraction 1.4310 to 1.4330
Quantité 1 L
Beilstein 01,IV,2394
Merck Index 15,3133
Gravité spécifique 0.955
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with oils, miscible with most common organic solvents
Viscosité 6.16 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 162.23
Pourcentage de pureté 99+%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol