Learn More
2-(2-Butoxyethoxy)ethyl acetate, ≥99.2%, Honeywell™
Code produit 15625780 Tous les produits Solstice Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15625780 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15625780 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 5375351L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
≥99.2%
  • Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
    Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
    Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(2-Butoxyethoxy)ethyl acetate
CAS 124-17-4
Point de fusion -31.99°C
Couleur Jaune
Densité 0.978g/mL at 25°C
Point d’ébullition 245°C
Limite d’explosion 10.7%, (203°F), 0.76% (135°F)
Point d’éclair 102°C (215.6°F)
Température d’allumage 393°F
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C10H20O4
Formule linéaire CH3COOCH2CH2OCH2CH2O(CH2)3CH3
Indice de réfraction n20/D 1.423
Numéro MDL MFCD00009458
Quantité 1 L
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 1771533
Synonyme 2-2-butoxyethoxy ethyl acetate, butoxyethoxyethyl acetate, diethylene glycol monobutyl ether acetate, butyl diglycol acetate, butyl carbitol acetate, ektasolve db acetate, 2-2-butoxyethoxy ethanol acetate, butyl diethylene glycol acetate, butylkarbitolacetat, diglycol monobutyl ether acetate
Clé InChI VXQBJTKSVGFQOL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCOCCOCCOC(=O)C
Nom IUPAC 2-(2-butoxyethoxy)ethyl acetate
Poids moléculaire (g/mol) 204.266
CID PubChem 31288
Poids de la formule 204.26g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.2%