Learn More
Chlorhydrate 2-(2-chlorophénoxy)d‘éthanimidamide, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(2-Chlorophenoxy)ethanimidamide hydrochloride |
| % min. CAS | 97.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Formule linéaire | ClC6H4OCH2C(=NH)NH2·HCl |
| Quantité | 25 g |
| Nom IUPAC | 2-(-chlorophenoxy)ethanimidamide;2-chlorophenoxy)ethanimidamide ; hydrochloride |
| Poids de la formule | 221.09 |
| Pourcentage de pureté | 97% |