Learn More
Chlorure de 2,2-di-n-propylacétyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
5g
Description
2,2-Di-n-propylacetyl chloride is used to produce 1,2-bis-(2-propyl-valerylamino)-ethan.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 2,2-di-n-propylacétyle est utilisé pour produire du 1,2-bis-(2-propyl-valérylamino)-éthane.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Les matériaux incompatibles sont les agents et les bases d’oxydation. Stockez à l’abri de l’humidité et des bases fortes.
Le chlorure de 2,2-di-n-propylacétyle est utilisé pour produire du 1,2-bis-(2-propyl-valérylamino)-éthane.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Les matériaux incompatibles sont les agents et les bases d’oxydation. Stockez à l’abri de l’humidité et des bases fortes.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,2-Di-n-propylacetyl chloride |
| Densité | 0.95 |
| Point d’ébullition | 68°C to 70°C (10 mmHg) |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN3265 |
| Beilstein | 1098856 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Informations sur la solubilité | Reacts with water. |
| Poids de la formule | 162.66 |
| Pourcentage de pureté | 98% |