Learn More
Méthyléther de 2,2-dichloro-1,1-difluoroéthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
L’éther de méthyle de 2,2-dichloro-1,1-difluoroéthyle est utilisé comme agent anesthésique soluble dans les lipides. Il s’agit d’un agent de blocage neuromusculaire administré simultanément afin d’obtenir le degré de relaxation musculaire souhaité. De plus, il s’agit d’un puissant agent analgésique.
Solubilité
Miscible à l’alcool, l’acétone, au chloroforme, à l’éther, aux huiles fixes et au benzène. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2,2-Dichloro-1,1-difluoroethyl methyl ether |
| Point de fusion | -36°C |
| Densité | 1.44 |
| Point d’ébullition | 105°C |
| Point d’éclair | 37°C (98°F) |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN3271 |
| Beilstein | 1737766 |
| Merck Index | 14,5994 |
| Informations sur la solubilité | Miscible with alcohol,acetone,chloroform,ether,fixed oils and benzene. Immiscible with water. |
| Show More |
RUO– À des fins de recherche uniquement