Learn More
Méthyléther de 2,2-dichloro-1,1-difluoroéthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11324026
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11324026 25 g 25g
11314026 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11324026 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17285.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’éther de méthyle de 2,2-dichloro-1,1-difluoroéthyle est utilisé comme agent anesthésique soluble dans les lipides. Il s’agit d’un agent de blocage neuromusculaire administré simultanément afin d’obtenir le degré de relaxation musculaire souhaité. De plus, il s’agit d’un puissant agent analgésique.
Solubilité
Miscible à l’alcool, l’acétone, au chloroforme, à l’éther, aux huiles fixes et au benzène. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76-38-0
Formule moléculaire C3H4Cl2F2O
Poids moléculaire (g/mol) 164.96
Numéro MDL MFCD00040144
Clé InChI RFKMCNOHBTXSMU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methoxyflurane, methoxyfluran, penthrane, methoflurane, metoxifluran, metoxfluran, methoxane, anecotan, metofane, pentrane
CID PubChem 4116
ChEBI CHEBI:6843
Nom IUPAC 2,2-dichloro-1,1-difluoro-1-méthoxyéthane
SMILES COC(F)(F)C(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2-Dichloro-1,1-difluoroethyl methyl ether
Point de fusion -36°C
Densité 1.44
Point d’ébullition 105°C
Point d’éclair 37°C (98°F)
Quantité 25 g
Numéro UN UN3271
Beilstein 1737766
Merck Index 14,5994
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol,acetone,chloroform,ether,fixed oils and benzene. Immiscible with water.
Poids de la formule 164.97
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement