Learn More
2-[2-(diéthylamino)éthoxy]éthyl 2-phénylacétate, Mikromol™
Description
2-[2-(diéthylamino)éthoxy]éthyl 2-phénylacétate
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethyl 2-Phenylacetate |
| CAS | 47092-75-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethyl 2-Phenylacetate |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C16 H25 N O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Benzeneacetic Acid 2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethyl Ester, 2-[2-Diethylamino)ethoxy]ethyl 2-Phenylacetate, Butamirate Impurity 2 |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H25NO3/c1-3-17(4-2)10-11-19-12-13-20-16(18)14-15-8-6-5-7-9-15/h5-9H,3-4,10-14H2,1-2H3 |
| SMILES | CCN(CC)CCOCCOC(=O)Cc1ccccc1 |
| Nom IUPAC | 2-fenilacetato de 2-[2-(dietilamino)etoxi]etilo |
| Afficher plus |