Learn More
Acide-2,2-difluoro-4-penténoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15434867
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15434867 5 g 5g
15444867 250 mg 250mg
15424867 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15434867 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32173.06
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 55039-89-9 | C5H6F2O2 | 136.098 g/mol
2,2-Difluoro-4-pentenoic acid is involved in the iodolactonization reaction to give the corresponding gamma- lactone, which is converted to prepare prepare 5-hydroxy-3,3-difluoropiperidine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 2,2-difluoro-4-penténoïque est impliqué dans la réaction d’iodolactonisation pour apporter la molécule de gamma-lactone correspondante, qui est convertie pour former la 5-hydroxy-3,3-difluoropipéridine.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 55039-89-9
Formule moléculaire C5H6F2O2
Poids moléculaire (g/mol) 136.098
Numéro MDL MFCD09800642
Clé InChI LHOKYUDUAYXFGF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2-difluoropent-4-enoicacid, 2,2-difluoro-4-pentenoic acid, 4-pentenoic acid, 2,2-difluoro, 2,2-difluoro-pent-4-enoic acid, 10.14272/lhokyuduayxfgf-uhfffaoysa-n, doi:10.14272/lhokyuduayxfgf-uhfffaoysa-n
CID PubChem 11954656
Nom IUPAC Acide 2,2-difluoropent-4-énoïque
SMILES C=CCC(C(=O)O)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2-Difluoro-4-pentenoic acid
Point d’ébullition 56°C to 58°C (3 mmHg)
Quantité 5 g
Numéro UN UN3265
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 136.1
Pourcentage de pureté 97%