Learn More
Acide 2,2-difluorobutyrique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15483307
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15483307 250 mg 250mg
11465550 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15483307 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H25830.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2366-62-3 | C4H6F2O2 | 124.087 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2366-62-3
Formule moléculaire C4H6F2O2
Poids moléculaire (g/mol) 124.087
Numéro MDL MFCD03093765
Clé InChI SBSKRVZFWQPJID-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2-difluorobutyric acid, 2,2-difluorobutyricacid, pubchem15470, difluoramino butyric acid, 2,2-bis fluoranyl butanoic acid
CID PubChem 3711426
Nom IUPAC Acide2,2difluorobutanoïque
SMILES CCC(C(=O)O)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2-Difluorobutyric acid
Point de fusion 7°C to 9°C
Densité 1.22
Point d’ébullition 100°C to 101°C (8.5 mmHg)
Formule linéaire CH3CH2CF2COOH
Indice de réfraction 1.3645
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3265
Poids de la formule 124.09
Pourcentage de pureté 97%