Learn More
Acide 2,2-difluorosuccinique, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
2,2-Difluorosuccinic acid is used in the preparation of fluorofumaric acid. It is also used in enolate alkylation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’acide 2,2-difluorosuccinique est utilisé dans la préparation de l’acide fluorofumarique. Il est également utilisé dans l’alkylation des énolates.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les oxydants puissants, les acides forts et les bases fortes.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,2-Difluorosuccinic acid |
| Point de fusion | 139°C to 144°C |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN3261 |
| Beilstein | 1773355 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
| Poids de la formule | 154.07 |
| Pourcentage de pureté | 94% |