Learn More
2,2-Diméthyl-2,3-dihydro-1-benzofurane-7-amine, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10123174
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10123174 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10183214 1 g Flacon en verre ambré -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10123174 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC27214CB
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 68298-46-4
Formule moléculaire C10H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 163.22
Numéro MDL MFCD00075581
Clé InChI LMTIGABGABPAGU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-amine, unii-c3e03fdp2f, 2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-aminobenzofuran, 7-amino-2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran, 7-benzofuranamine, 2,3-dihydro-2,2-dimethyl, c3e03fdp2f, 2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-amine, 2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzofuran-7-amine, 2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranamine, dsstox_cid_24715
CID PubChem 91697
SMILES CC1(C)CC2=CC=CC(N)=C2O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 2-Dimethyl-2, 3-dihydro-1-benzofuran-7-amine
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Nom IUPAC 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-amine
Poids de la formule 163.22
Pourcentage de pureté 95%