Learn More
Acide 2,2-diméthyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10783043
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10783043 1 g 1g
10418314 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10783043 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC27201DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 42327-95-7
Formule moléculaire C11H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 192.214
Numéro MDL MFCD03426826
Clé InChI AVVACPBRCFXZMR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-carboxylic acid, 2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxylic acid, 2, 3-dihydro-2, 2-dimethylbenzofuran-7-carboxylic acid, 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-benzofuran-7-carboxylic acid, 7-benzofurancarboxylicacid, 2,3-dihydro-2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzo b furan-7-carboxylic acid, 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzo b furan-7-carboxylic acid
CID PubChem 2795469
Nom IUPAC 2,2-diméthyl-3H-1-benzofurane-7-acide carboxylique
SMILES CC1(CC2=CC=CC(=C2O1)C(=O)O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 2-Dimethyl-2, 3-dihydro-1-benzofuran-7-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 192.21
Pourcentage de pureté 97%