Learn More
Acide 2,2-diméthyl-3-buténoïque, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15471099
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15471099 5 g 5g
15481099 250 mg 250mg
15461099 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15471099 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64067.06
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 10276-09-2 | C6H10O2 | 114.144 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10276-09-2
Formule moléculaire C6H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 114.144
Numéro MDL MFCD00196967
Clé InChI SCFWAOWWAANBPY-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 139122
Nom IUPAC Acide2,2-diméthylbut-3-enoïque
SMILES CC(C)(C=C)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2-Dimethyl-3-butenoic acid
Point de fusion -6°C
Couleur Incolore
Densité 0.957 g/mL
Point d’ébullition 185°C
Indice de réfraction 1.4295
Quantité 5 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 1700758
Synonyme 3-butenoic acid, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-but-3-enoic acid, 2,2-dimethyl-3-butenoic acid, ch2=chc ch3 2cooh, 3-butenoic acid,2,2-dimethyl
Poids de la formule 114.14
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide