Learn More
2,2-diméthyl-4,7-dihydro-1,3-dioxépine, Mikromol™
Code produit 30050839
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30050839 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30050839 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0021.150100
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2,2-diméthyl-4,7-dihydro-1,3-dioxépine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2-Dimethyl-4,7-dihydro-1,3-dioxepine
CAS 1003-83-4
Noms d’analytes ou de composants 2,2-Dimethyl-4,7-dihydro-1,3-dioxepine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H12 O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 1,3-Dioxepin, 4,7-dihydro-2,2-dimethyl-, 4,7-Dihydro-2,2-dimethyl-1,3-dioxepin, 2,2-Dimethyl-1,3-dioxacyclohept-5-ene, 2,2-Dimethyl-4,7-dihydro-1,3-dioxepin, NSC 693424
Formule InChI InChI=1S/C7H12O2/c1-7(2)8-5-3-4-6-9-7/h3-4H,5-6H2,1-2H3
SMILES CC1(C)OCC=CCO1
Nom IUPAC 2,2-diméthyl-4,7-dihydro-1,3-dioxépine
Poids moléculaire (g/mol) 128.169
Quantité 100 mg
Poids de la formule 128,0837 g/mol