Learn More
Acide 2,2-diméthyl-4-penténoïque, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15487438
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15487438 5 g 5g
15477438 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15487438 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60940.06
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 16386-93-9 | C7H12O2 | 128.17 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts. Conserver à température ambiante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16386-93-9
Formule moléculaire C7H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 128.17
Numéro MDL MFCD00012304
Clé InChI BGUAPYRHJPWVEM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2-dimethyl-4-pentenoic acid, 4-pentenoic acid, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-pent-4-enoic acid, 2,2-dimethyl-4-pentenoicacid, pubchem12797, acmc-1c5lb, ksc495e3r, 2,2-dimethyl4-pentenoic acid, 2,2-dimethyl-1-4-pentenoic acid 1g
CID PubChem 140065
Nom IUPAC Acide2,2-diméthylpent-4-énoïque
SMILES CC(C)(CC=C)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2-Dimethyl-4-pentenoic acid
Densité 0.933
Point d’ébullition 104°C to 108°C
Point d’éclair 88°C (190°F)
Formule linéaire H2C=CHCH2C(CH3)2CO2H
Indice de réfraction 1.431
Quantité 5 g
Numéro UN UN3265
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 128.17
Pourcentage de pureté 95%