Learn More
2-[2-(diméthylamino)éthoxy]benzaldéhyde, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10603435
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10603435 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10276463 1 g Flacon en verre ambré 1g
2 options
Code produit. 10603435
Marque: Thermo Scientific Maybridge CC51304CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 15182-06-6
Formule moléculaire C11H15NO2
Poids moléculaire (g/mol) 193.246
Numéro MDL MFCD08146610
Clé InChI TWMYSXRSVLFCGX-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 6504241
Nom IUPAC 2-[2-(diméthylamino)éthoxy]benzaldéhyde
SMILES CN(C)CCOC1=CC=CC=C1C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Synonyme 2-2-dimethylamino ethoxy benzaldehyde, 2-2-dimethylamino-ethoxy-benzaldehyde, 2-2-dimethylamino-ethoxy benzaldehyde, 2-2-dimethylaminoethyloxy benzaldehyde, benzaldehyde,2-2-dimethylamino ethoxy, n,n-dimethyl-2-2-formylphenoxy ethylamine, benzaldehyde, 2-2-dimethylamino ethoxy
Poids de la formule 193.24
Pourcentage de pureté 97%