Learn More
Acide 2-[2-(diméthylamino)éthoxy]benzoïque, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-3485092
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 10293423
Marque: Thermo Scientific Maybridge CC51301CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 206261-66-7
Formule moléculaire C11H15NO3
Poids moléculaire (g/mol) 209.245
Numéro MDL MFCD07801180
Clé InChI JZLYEZGHBQFRLU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2-dimethylamino ethoxy benzoic acid, 2-2-dimethylamino-ethoxy-benzoic acid, 2-2-dimethylaminoethoxy benzoic acid, 2-2-dimethylaminoethyloxy benzoic acid, 2-carboxy-beta-dimethylamino phenetole, 2-2-n,n-dimethylamino ethoxy benzoic acid, 2-2-n,n-dimethylamino ethyl oxy-benzoic acid
CID PubChem 6484659
Nom IUPAC acide 2-[2-(diméthylamino)éthoxy]benzoïque
SMILES CN(C)CCOC1=CC=CC=C1C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzoic acid
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 209.24
Pourcentage de pureté 95%