Learn More
2- 2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl]sulphanyl]ethanamine Dioxalate, Mikromol™
Description
Dioxalate de 2- 2-[(diméthylamino)méthyl]thiazol-4-yl]méthyl]sulfanyl]éthanamine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl]sulphanyl]ethanamine Dioxalate |
| CAS | 78441-63-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl]sulphanyl]ethanamine Dioxalate |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C9 H17 N3 S2 . 2 C2 H2 O4 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl]sulphanyl]ethanamine Dioxalate, Nizatidine Imp. D (EP) as Dioxalate, 2-Thiazolemethanamine, 4-[[(2-aminoethyl)thio]methyl]-N,N-dimethyl-, ethanedioate (1:2), Nizatidine Impurity D as Dioxalate |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H17N3S2.2C2H2O4/c1-12(2)5-9-11-8(7-14-9)6-13-4-3-10;2*3-1(4)2(5)6/h7H,3-6,10H2,1-2H3;2*(H,3,4)(H,5,6) |
| SMILES | CN(C)Cc1nc(CSCCN)cs1.OC(=O)C(=O)O.OC(=O)C(=O)O |
| Nom IUPAC | 2-[[2-[(dimetilamino)metil]-1,3-tiazol-4-il]metilsulfanil]etanamina; ácido oxálico |
| Afficher plus |