Learn More
2,2-Diméthylcyclohexanone, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10051074 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 10051074
Marque: Thermo Scientific Acros 426500010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1193-47-1 | C8H14O | 126.2 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1193-47-1
Formule moléculaire C8H14O
Poids moléculaire (g/mol) 126.2
Clé InChI KNSPBSQWRKKAPI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2-dimethylcyclohexanone, cyclohexanone, 2,2-dimethyl, dimethylcyclohexanone, cyclohexanone, dimethyl, 6,6-dimethylcyclohexanone, cyclohexanone,2-dimethyl, acmc-20a0u6, 2,2-dimethyl-cyclohexanone, cyclohexanone,2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-1-cyclohexanone
CID PubChem 136929
Nom IUPAC 2,2-diméthylcyclohexane-1-one
SMILES CC1(CCCCC1=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 2-Dimethylcyclohexanone
Point de fusion -20.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9120g/mL
Point d’ébullition 169.0°C to 170.0°C (0.8 mmHg)
Point d’éclair 50°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2C6H8(=O)
Indice de réfraction 1.4470 to 1.4490 (20°C, 589nm)
Quantité 1 g
Gravité spécifique 0.912
Poids de la formule 126.2
Pourcentage de pureté ≥94%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,2-Dimethylcyclohexanone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.