Learn More
Acide 2,2-dipropylpentanoïque, Mikromol™
Code produit 30052690
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30052690 100 mg 100mg
30052155 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30052690 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0751.04
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide 2,2-dipropylpentanoïque
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2-Dipropylpentanoic Acid
CAS 52061-75-3
Noms d’analytes ou de composants 2,2-Dipropylpentanoic Acid
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C11 H22 O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 2,2-Dipropylpentanoic Acid, Valproic Acid Imp. D (EP), Valproic Acid Impurity D
Formule InChI InChI=1S/C11H22O2/c1-4-7-11(8-5-2,9-6-3)10(12)13/h4-9H2,1-3H3,(H,12,13)
SMILES CCCC(CCC)(CCC)C(=O)O
Nom IUPAC Acide 2,2-dipropylpentanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 186.29
Quantité 100 mg
Poids de la formule 186.162 g/mol