Learn More
2,2'-dithiodipyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10092010 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10092010 5 g Flacon en verre 5g
10524101 25 g Flacon en verre 25g
10781994 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10092010 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 162230050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.90€
    64.65€ / 5g
    Économisez 13.25€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 2127-03-9 | Molecular Formula: C10H8N2S2 | Molecular Weight: 220.32 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2127-03-9
Formule moléculaire C10H8N2S2
Poids moléculaire (g/mol) 220.32
Numéro MDL MFCD00006287
Clé InChI HAXFWIACAGNFHA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2, 2';-Dipyridyl disulfide
CID PubChem 129317592
Nom IUPAC 9-[(3aS,6aR)-6-(hydroxyméthyl)-2,2-diméthyl-3a,4,6,6a-tétrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-yl]-3H-purin-6-one
SMILES S(SC1=CC=CC=N1)C1=CC=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2′-Dithiodipyridine
Point de fusion 56°C to 60°C
Couleur Incolore à brun
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Forme physique Liquide
Quantité 5 g
Point d’éclair 210°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Aspect (5% soln. in methanol) clear
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Formule linéaire (C5H4N)S-S(C5H4N)
Beilstein 21, 45
Fieser 06,246; 13,156
Informations sur la solubilité Solubility in water: 5g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in methanol,acetone,toluene and,isopropanol,practically insoluble in heptane and cyclohexane
Poids de la formule 220.32
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,2'-Dithiodipyridine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.