Learn More
2(-Éthoxyéthoxy)éthanol,2-éthoxyéthoxy)éthanol, + de 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10182810 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Baril métallique
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10182810 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10793651 1 L Flacon en verre 1L
10016253 25 L Baril métallique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10182810 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 117890025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.00€
    86.65€ / 2.5L
    Économisez 19.35€
    18% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 111-90-0 | C6H14O3 | 134.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-90-0
Numéro MDL MFCD00002872
Clé InChI XXJWXESWEXIICW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethylene glycol monoethyl ether, 2-2-ethoxyethoxy ethanol, carbitol, transcutol, ethoxy diglycol, dioxitol, ethyl carbitol, ethyl digol, carbitol solvent, ethanol, 2-2-ethoxyethoxy
CID PubChem 8146
ChEBI CHEBI:40572
Nom IUPAC 2-(2-éthoxyéthoxy)éthanol
SMILES CCOCCOCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2(2-Ethoxyethoxy)ethanol
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -80.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.9900g/mL
Point d’ébullition 197.0°C
Point d’éclair 94°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H14O3
Formule linéaire C2H5OCH2CH2OCH2CH2OH
Indice de réfraction 1.4260 to 1.4280
Quantité 2.5 L
Beilstein 01, II, 520
Merck Index 15, 3134
Gravité spécifique 0.99
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with acetone,benzene,chloroform,,ethanol,ether,pyridine,etc
Poids moléculaire (g/mol) 134.17
Viscosité 3.9 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 134.17
Pourcentage de pureté 98+%
Qualité Pures
Forme physique Liquide