Learn More
Bromure de 2-(2-éthoxyethoxy)éthyle, 98 %, stab. avec carbonate de potassium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11318215
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11318215 50 g -
11308215 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11318215 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08522.18
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 54550-36-6 | C6H13BrO2 | 197.072 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromure de 2-(2-éthoxyéthoxy)éthyle est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Non miscible avec l’eau.
Remarques
Les matières incompatibles sont les agents oxydants. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54550-36-6
Formule moléculaire C6H13BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 197.072
Numéro MDL MFCD00051920
Clé InChI UEDIWIFQWRXXJG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromo-2-2-ethoxyethoxy ethane, 2-2-ethoxyethoxy ethyl bromide, 1-2-bromoethoxy-2-ethoxyethane, 1-bromo-2-2-ethoxy-ethoxy-ethane, acmc-1axh5, 1-bromo-3,6-dioxaoctane, 1-2-ethoxyethoxy-2-bromoethane, 1-ethoxy-2-2-bromoethoxy ethane, 1-2-bromoethoxy-2-ethoxy-ethane, 1-bromo 2-2-ethoxyethoxy-ethane
CID PubChem 7015324
Nom IUPAC 1-(2-bromoéthoxy)-2-éthoxyéthane
SMILES CCOCCOCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl bromide
Note relative au nom stabilized with potassium carbonate
Densité 1.299
Point d’ébullition 86°C to 88°C (12 mmHg)
Indice de réfraction 1.453
Quantité 50 g
Beilstein 1736603
Informations sur la solubilité Not miscible with water.
Poids de la formule 197.08
Pourcentage de pureté 98%