Learn More
2-(2-Éthoxyphénoxy)-N-[(1R)-2-(4-méthoxy-3-sulfamoylphényl)-1-méthyléthyl]acétamide, Mikromol™
Description
2-(2-Éthoxyphénoxy)-N-[(1R)-2-(4-méthoxy-3-sulfamoylphényl)-1-méthyléthyl]acétamide
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Des((2-(2-ethoxy)phenoxy)ethyl), N-((2-(2-ethoxy)phenoxy)acetyl) Tamsulosin |
| CAS | 133261-17-3 |
| Noms d’analytes ou de composants | N-Des((2-(2-ethoxy)phenoxy)ethyl), N-((2-(2-ethoxy)phenoxy)acetyl) Tamsulosin |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C20 H26 N2 O6 S |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | (R)-2-(2-Ethoxyphenoxy)-N-(1-(4-methoxy-3-sulfamoylphenyl)propan-2-yl)acetamid, N-[(1R)-2-[3-(Aminosulfonyl)-4-methoxyphenyl]-1-methylethyl]-2-(2-ethoxyphenoxy)acetamide, Oxo-Tamsulosin, Tamsulosin amide, Acetamide, N-[(1R)-2-[3-(aminosulfonyl)-4-methoxyphenyl]-1-methylethyl]-2-(2-ethoxyphenoxy)-, 2-(2-Ethoxyphenoxy)-N-[(1R)-2-(4-methoxy-3-sulfamoyl-phenyl)-1-methyl-ethyl]acetamide |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H26N2O6S/c1-4-27-16-7-5-6-8-17(16)28-13-20(23)22-14(2)11-15-9-10-18(26-3)19(12-15)29(21,24)25/h5-10,12,14H,4,11,13H2,1-3H3,(H,22,23)(H2,21,24,25)/t14-/m1/s1 |
| SMILES | CCOc1ccccc1OCC(=O)N[C@H](C)Cc2ccc(OC)c(c2)S(=O)(=O)N |
| Nom IUPAC | 2-(2-éthoxyphénoxy)-N-[(1R)-2-(4-méthoxy-3-sulfmoyl-phényl)-1-méthyl-éthyl]acétamide |
| Afficher plus |