Learn More
2-[2-[(EZ)-1,2-Diphénylbut-1-ényl]phénoxy]-N,N-diméthyléthanamine, Mikromol™
Code produit 18080850
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18080850 25 mg 25mg
18094040 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18080850 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0053.050025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2-[2-[(EZ)-1,2-diphénylbut-1-ényl]phénoxy]-N,N-diméthyléthanamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[2-[(EZ)-1,2-Diphenylbut-1-enyl]phenoxy]-N,N-dimethylethanamine
CAS 2734357-02-7
Noms d’analytes ou de composants 2-[2-[(EZ)-1,2-Diphenylbut-1-enyl]phenoxy]-N,N-dimethylethanamine
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C26 H29 N O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Tamoxifen Citrate Imp. E (EP), Tamoxifen Imp. E (EP), 2-[2-[(EZ)-1,2-Diphenylbut-1-enyl]phenoxy]-N,N-dimethylethanamine, Tamoxifen Citrate Impurity E, Tamoxifen Impurity E
Formule InChI InChI=1S/C17H14N4O4/c1-25-17(24)21-16-19-13-7-4-11(8-14(13)20-16)15(23)10-2-5-12(6-3-10)18-9-22/h2-9H,1H3,(H,18,22)(H2,19,20,21,24)
SMILES CCC(=C(c1ccccc1)c2ccccc2OCCN(C)C)c3ccccc3
Nom IUPAC 2-[2-(1,2-diphénylbut-1-enyl)phénoxy]-N,N-diméthyléthanamine
Poids moléculaire (g/mol) 371.51
Quantité 25 mg
Poids de la formule 371.2249 g/mol