Learn More
2-[2-[(EZ)-1,2-Diphénylbut-1-ényl]phénoxy]-N,N-diméthyléthanamine, Mikromol™
Description
2-[2-[(EZ)-1,2-diphénylbut-1-ényl]phénoxy]-N,N-diméthyléthanamine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-[2-[(EZ)-1,2-Diphenylbut-1-enyl]phenoxy]-N,N-dimethylethanamine |
| CAS | 2734357-02-7 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2-[2-[(EZ)-1,2-Diphenylbut-1-enyl]phenoxy]-N,N-dimethylethanamine |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C26 H29 N O |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Tamoxifen Citrate Imp. E (EP), Tamoxifen Imp. E (EP), 2-[2-[(EZ)-1,2-Diphenylbut-1-enyl]phenoxy]-N,N-dimethylethanamine, Tamoxifen Citrate Impurity E, Tamoxifen Impurity E |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H14N4O4/c1-25-17(24)21-16-19-13-7-4-11(8-14(13)20-16)15(23)10-2-5-12(6-3-10)18-9-22/h2-9H,1H3,(H,18,22)(H2,19,20,21,24) |
| SMILES | CCC(=C(c1ccccc1)c2ccccc2OCCN(C)C)c3ccccc3 |
| Nom IUPAC | 2-[2-(1,2-diphénylbut-1-enyl)phénoxy]-N,N-diméthyléthanamine |
| Afficher plus |