Learn More
2-[2-Fluoro-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)phényl]-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol, Mikromol™
Description
2-[2-Fluoro-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)phényl]-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-[2-Fluoro-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)phenyl]-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol |
| CAS | 871550-15-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2-[2-Fluoro-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)phenyl]-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol |
| Conditions d’expédition | Poche de glace (-20 °C) |
| Formule moléculaire | C15 H14 F N9 O |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Fluconazole Imp. B (EP), Fluconazole USP Related Compound A, Fluconazole USP RC A, 2-[2-Fluoro-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)phenyl]-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol, Fluconazole Related Compound A, Fluconazole Impurity B |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H14FN9O/c16-14-3-12(25-11-19-8-22-25)1-2-13(14)15(26,4-23-9-17-6-20-23)5-24-10-18-7-21-24/h1-3,6-11,26H,4-5H2 |
| SMILES | OC(Cn1cncn1)(Cn2cncn2)c3ccc(cc3F)n4cncn4 |
| Nom IUPAC | 2-[2-fluoro-4-(1,2,4-triazol-1-yl)phényl]-1,3-bis(1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol |
| Show More |