Learn More
Acide 2-(2-furyl)benzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 10507284
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Unit Size:
1g
250mg
5g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10507284
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC46201CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 331942-47-3
Formule moléculaire C11H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 188.182
Clé InChI QRUHYAWZHFTNEA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2-furyl benzoic acid, 2-furan-2-yl benzoic acid, 2-fur-2-ylbenzoic acid, benzoic acid,2-2-furanyl, 2-fur-2-yl benzoic acid, 2-furan-2-yl-benzoic acid
CID PubChem 2772293
Nom IUPAC Acide 2-(furane-2-yl)benzoïque
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=CC=CO2)C(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-(2-Furyl)benzoic acid
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 188.18
Pourcentage de pureté 97%