Learn More
Acide 2-[(2-hydroxybenzoyl)oxy]benzoïque (acide salicylsalicylique), Mikromol™
Code produit 17984196
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17984196 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17984196 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0133.030250
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide 2-[(2-hydroxybenzoyl)oxy]benzoïque (acide salicylsalicylique)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[(2-Hydroxybenzoyl)oxy]benzoic Acid (Salicylsalicylic Acid)
CAS 552-94-3
Noms d’analytes ou de composants 2-[(2-Hydroxybenzoyl)oxy]benzoic Acid (Salicylsalicylic Acid)
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C14 H10 O5
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Acetylsalicylic Acid Imp. E (EP), Carbasalate Calcium Imp. D (EP), Carbasalate Imp. D (EP), 2-[(2-Hydroxybenzoyl)oxy]benzoic Acid, Salicylsalicylic Acid, Acetylsalicylic Acid Impurity E, Carbasalate Calcium Impurity D
Formule InChI InChI=1S/C14H10O5/c15-11-7-3-1-5-9(11)14(18)19-12-8-4-2-6-10(12)13(16)17/h1-8,15H,(H,16,17)
SMILES OC(=O)c1ccccc1OC(=O)c2ccccc2O
Nom IUPAC Acide 2-(2-hydroxybenzoyl)oxybenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 258.23
Quantité 250 mg
Poids de la formule 258,0528 g/mol