Learn More
2,2'-Iminodiéthanol (diéthanolamine), Mikromol™
Description
2,2'-Iminodiéthanol (diéthanolamine)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diethanolamine |
| CAS | 111-42-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | Diethanolamine |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C4 H11 N O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 2,2'-Iminobisethanol, Ethanol, 2,2'-iminodi- (8CI), 2,2'-Azanediyldiethanol, 2,2'-Dihydroxydiethylamine, 2,2'-Iminobis[ethanol], 2,2'-Iminodi-1-ethanol, 2,2'-Iminodiethanol, 2-[(2-Hydroxyethyl)amino]ethanol, Bis(2-hydroxyethyl)amine, Bis(hydroxyethyl)amine, DEA, DEA 80, DEAO-LF, DEOA LF, Dabco DEOA-LF, Di(2-hydroxyethyl)amine, Di(β-hydroxyethyl)amine, Diethanolamine, Diethanolamine 80, Diolamine, Iminodiethanol, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)amine, N,N-Di(2-hydroxyethyl)amine, N,N-Diethanolamine, NSC 4959, Niax DEOA-LF, Tegoamin DEOA 85 |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2 |
| SMILES | OCCNCCO |
| Nom IUPAC | 2-(2-hydroxyéthylamino)éthanol |
| Afficher plus |