Learn More
2-(2 -méthoxyéthoxy)éthanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10041590 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10041590 1 L Flacon en verre 1L
10051590 2.5 L Flacon en verre 2.50L
11984731 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10041590 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 149370010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.25€
    34.65€ / 1L
    Économisez 7.60€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 111-77-3 | C5H12O3 | 120.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-77-3
Formule moléculaire C5H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 120.15
Numéro MDL MFCD00002871,MFCD00084416
Clé InChI SBASXUCJHJRPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2-methoxyethoxy ethanol, diethylene glycol monomethyl ether, methyl carbitol, methyl digol, methoxydiglycol, ethanol, 2-2-methoxyethoxy, methyl dioxitol, diethylene glycol methyl ether, dowanol dm, poly-solv dm
CID PubChem 8134
ChEBI CHEBI:44836
Nom IUPAC 2-(2-méthoxyéthoxy) éthanol
SMILES COCCOCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol
Point de fusion -70.0°C
Densité 1.0100g/mL
Point d’ébullition 194.0°C
Point d’éclair 83°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OCH2CH2OCH2CH2OH
Indice de réfraction 1.4250 to 1.4270
Quantité 1 L
Beilstein 01,IV,2392
Merck Index 15,3136
Gravité spécifique 1.01
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol,glycerol,ether,acetone,and dmf
Viscosité 3.9 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 120.15
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide