Learn More
Chlorhydrate de 2-(2-méthoxyphénoxy)éthylamine, Mikromol™
Code produit 30049414
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30049414 100 mg 100mg
30050975 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30049414 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0291.11
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate de 2-(2-méthoxyphénoxy)éthylamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine Hydrochloride
CAS 64464-07-9
Noms d’analytes ou de composants 2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H13 N O2 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 2-(2-Methoxyphenoxy)-ethanamine hydrochloride, 2-(o-Methoxyphenoxy)-ethylamine hydrochloride, 2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine Hydrochloride, Carvedilol Related Compound E as Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C9H13NO2.ClH/c1-11-8-4-2-3-5-9(8)12-7-6-10;/h2-5H,6-7,10H2,1H3;1H
SMILES Cl.COc1ccccc1OCCN
Nom IUPAC clorhidrato de 2-(2-metoxifenoxi)etanamina
Poids moléculaire (g/mol) 203.67
Quantité 100 mg
Poids de la formule 203,0713 g/mol