Learn More
2-(2-Méthoxyphénoxy)propane-1,3-diol (isomère B), Mikromol™
Code produit 30049539
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30049539 25 mg 25mg
30049251 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30049539 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0354.010025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2-(2-Méthoxyphénoxy)propane-1,3-diol (isomère B)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(2-Methoxyphenoxy)propane-1,3-diol
CAS 14007-09-1
Noms d’analytes ou de composants 2-(2-Methoxyphenoxy)propane-1,3-diol
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C10 H14 O4
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Guaifenesin Imp. B (EP), 2-(2-Methoxyphenoxy)propane-1,3-diol, B-Isomer of Guaifenesin, Guaifenesin Impurity B
Formule InChI InChI=1S/C10H14O4/c1-13-9-4-2-3-5-10(9)14-8(6-11)7-12/h2-5,8,11-12H,6-7H2,1H3
SMILES COc1ccccc1OC(CO)CO
Nom IUPAC 2-(2-méthoxyphénoxy)propane-1,3-diol
Poids moléculaire (g/mol) 198.22
Quantité 25 mg
Poids de la formule 198.0892 g/mol