Learn More
Acide 2-(2-méthyl-3-nitrophényl)acétique, Mikromol™
Code produit 30049451
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30049451 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30049451 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0331.030025
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide 2-(2-méthyl-3-nitrophényl)acétique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(2-Methyl-3-nitrophenyl)acetic Acid
CAS 23876-15-5
Noms d’analytes ou de composants 2-(2-Methyl-3-nitrophenyl)acetic Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H9 N O4
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme (2-Methyl-3-nitrophenyl)acetic Acid, 2-(2-methyl-3-nitro-phenyl)acetic acid
Formule InChI InChI=1S/C9H9NO4/c1-6-7(5-9(11)12)3-2-4-8(6)10(13)14/h2-4H,5H2,1H3,(H,11,12)
SMILES Cc1c(CC(=O)O)cccc1[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC Acide 2-(2-méthyl-3-nitrophényl)acétique
Poids moléculaire (g/mol) 195.1721
Quantité 25 mg
Poids de la formule 195,0532 g/mol