Learn More
2-(2-Méthyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)éthanol, Mikromol™
Description
2-(2-méthyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)éthanol
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(2-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethanol |
| CAS | 705-19-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2-(2-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethanol |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C6 H9 N3 O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 2-(2-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethanol, Metronidazole Imp. E (EP), 2-Methyl-4-nitro-1H-imidazole-1-ethanol, 2-Methyl-4-nitroimidazole-1-ethanol, 1-(2-Hydroxyethyl)-2-methyl-4-nitroimidazole, Isometronidazole, Izoklion, Mizonidazole, RP 8979, SC-16427, Metronidazole Impurity E |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H9N3O3/c1-5-7-6(9(11)12)4-8(5)2-3-10/h4,10H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | Cc1nc(cn1CCO)[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | 2-(2-méthyl-4-nitroimidazol-1-yl)éthanol |
| Afficher plus |