Learn More
Benzoate de 2-(2-méthyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)éthyle, Mikromol™
Code produit 30050863
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30050863 100 mg 100mg
30050044 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30050863 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0278.04
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Benzoate de 2-(2-méthyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)éthyle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(2-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethyl Benzoate
CAS 87009-72-1
Noms d’analytes ou de composants 2-(2-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethyl Benzoate
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C13 H13 N3 O4
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 2-(2-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethyl Benzoate
Formule InChI InChI=1S/C13H13N3O4/c1-10-14-12(16(18)19)9-15(10)7-8-20-13(17)11-5-3-2-4-6-11/h2-6,9H,7-8H2,1H3
SMILES Cc1nc(cn1CCOC(=O)c2ccccc2)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC benzoate de 2-(2-méthyl-4-nitroimidazol-1-yl)éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 275.26
Quantité 100 mg
Poids de la formule 275.0906 g/mol