Learn More
Acide 2-(2-méthyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)acétique, Mikromol™
Code produit 17960596
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17960596 25 mg 25mg
17944026 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17960596 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0012.090025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide 2-(2-méthyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)acétique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)acetic Acid
CAS 1010-93-1
Noms d’analytes ou de composants 2-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)acetic Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H7 N3 O4
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 2-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)acetic Acid, Metronidazole Imp. G (EP), 2-Methyl-5-nitro-1H-imidazole-1-acetic acid, 1-De(2-hydroxyethyl)metronidazole-1-acetic acid, 2-Methyl-5-nitroimidazol-1-ylacetic acid, 2-Methyl-5-nitroimidazole-1-acetic acid, Metronidazoleacetic acid, Metronidazole Impurity G
Formule InChI InChI=1S/C6H7N3O4/c1-4-7-2-5(9(12)13)8(4)3-6(10)11/h2H,3H2,1H3,(H,10,11)
SMILES Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1CC(=O)O
Nom IUPAC Acide 2-(2-méthyl-5-nitroimidazol-1-yl)acétique
Poids moléculaire (g/mol) 185.14
Quantité 25 mg
Poids de la formule 185,0437 g/mol