Learn More
[2-(2-Morpholinoéthoxy)phényl]méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10720544
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
250mg
Code produit. 10720544
Marque: Thermo Scientific Maybridge CC41909CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 106276-04-4
Formule moléculaire C13H19NO3
Poids moléculaire (g/mol) 237.299
Numéro MDL MFCD07772843
Clé InChI MJDMCSJTOOAYPS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2-morpholinoethoxy phenyl methanol, 2-2-morpholin-4-yl ethoxy phenyl methanol, 2-2-morpholin-4-ylethoxy phenyl methanol, 2-2-morpholin-4-yl-ethoxy-phenyl-methanol, 2-2-morpholin-4-ylethoxy phenyl methan-1-ol
CID PubChem 7164615
Nom IUPAC [2-(2-morpholin-4-yléthoxy)phényl]méthanol
SMILES C1COCCN1CCOC2=CC=CC=C2CO
Spécification
Nom chimique ou matériau [2-(2-Morpholinoethoxy)phenyl]methanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 237.3
Pourcentage de pureté 97%