Learn More
Acétate de 2-(2-n-Butoxyéthoxy)éthyle, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11463077
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1000 mL
Conditionnement:
1000mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11463077 1000 mL 1000mL
11473077 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11463077 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16065.AU
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 124-17-4 | C10H20O4 | 204.266 g/mol
2-(2-n-Butoxyethoxy)ethyl acetate is widely used in high-grade paints for car, TV, freezer and plane. It is used as a solvent for enhancement of coating's characters in the coating industry. It is also used as a cleaning and furnishing care product.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétate de 2-(2-n-butoxyéthoxy)éthyle est largement utilisé dans les peintures de qualité supérieure pour la voiture, la télévision, le congélateur et le plan. Il est utilisé comme solvant pour l’amélioration des caractères de revêtement′s dans l’industrie du revêtement. Il est également utilisé comme produit de nettoyage et d’entretien de l’ameublement.
Solubilité
Miscible à l’eau, à l’acétone, à l’éther éthylique, à l’éthanol et à la plupart des liquides organiques.
Remarques
Sensible à la lumière et à la chaleur. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides et les bases fortes. Maintenir le récipient bien fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124-17-4
Formule moléculaire C10H20O4
Poids moléculaire (g/mol) 204.266
Numéro MDL MFCD00009458
Clé InChI VXQBJTKSVGFQOL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2-butoxyethoxy ethyl acetate, butoxyethoxyethyl acetate, diethylene glycol monobutyl ether acetate, butyl diglycol acetate, butyl carbitol acetate, ektasolve db acetate, 2-2-butoxyethoxy ethanol acetate, butyl diethylene glycol acetate, butylkarbitolacetat, diglycol monobutyl ether acetate
CID PubChem 31288
Nom IUPAC Acétate de 2-(2-butoxyéthoxy)éthyle
SMILES CCCCOCCOCCOC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(2-n-Butoxyethoxy)ethyl Acetate
Point de fusion °C to 32°C
Densité 0.977
Point d’ébullition 237°C to 241°C
Point d’éclair 115°C (239°F)
Plage de pourcentage du dosage 98%
Indice de réfraction 1.426
Quantité 1000 mL
Beilstein 1771533
Informations sur la solubilité Miscible with water,acetone,ethyl ether,ethanol and most organic liquids.
Poids de la formule 204.27
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide