Learn More
2,2’-Oxybis(éthylamine), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11925281 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11925281 5 g Flacon en verre 5g
10235671 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11925281 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 275840050
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2752-17-2 | C4H12N2O | 104.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2752-17-2
Formule moléculaire C4H12N2O
Poids moléculaire (g/mol) 104.15
Numéro MDL MFCD00466591
Clé InChI GXVUZYLYWKWJIM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2'-oxydiethanamine, 1,5-diamino-3-oxapentane, 2,2'-oxybis ethylamine, 2-2-aminoethoxy ethanamine, ethanamine, 2,2'-oxybis, bis 2-aminoethyl ether, aminoethyl ether, 2,2'-diaminodiethyl ether, unii-ffw1773zz6, 2,2'-oxydiethylamine
CID PubChem 75982
Nom IUPAC 2-(2-aminoéthoxy)éthanamine
SMILES NCCOCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 2'-Oxybis(ethylamine)
Couleur Incolore
Densité 0.9610g/mL
Point d’ébullition 69.0°C to 71.0°C (15.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire NH2CH2CH2OCH2CH2NH2
Indice de réfraction 1.4550 to 1.4580
Quantité 5 g
Beilstein 04,IV,1414
Gravité spécifique 0.961
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,chloroform
Poids de la formule 104.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,2``-Oxybis(ethylamine)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.