Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,2'-Oxydiethanol |
| CAS | 111-46-6 |
| Point d’éclair | 124.00°C |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré à col étroit |
| Formule moléculaire | C4H10O3 |
| Numéro MDL | MFCD00002882 |
| Quantité | 500 mL |
| Gravité spécifique | 1L = 1.12kg |
| Synonyme | diethylene glycol, 2,2'-oxydiethanol, diglycol, diethylenglykol, 2-hydroxyethyl ether, bis 2-hydroxyethyl ether, ethanol, 2,2'-oxybis, 2,2'-oxybisethanol, 2-2-hydroxyethoxy ethanol, digol |
| Clé InChI | MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N |
| Afficher plus |