Learn More
2,2'-Oxydiéthanol, Mikromol™
Code produit 17943686
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17943686 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17943686 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0105.06
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2,2'-Oxydiéthanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2'-Oxydiethanol
CAS 111-46-6
Noms d’analytes ou de composants 2,2'-Oxydiethanol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C4 H10 O3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 2,2'-Oxydiethanol, Etofenamate Imp. F (EP), Etofenamate Impurity F, Glycerol Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C4H10O3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
SMILES OCCOCCO
Nom IUPAC 2-(2-hydroxyéthoxy)éthanol
Poids moléculaire (g/mol) 106.12
Quantité 100 mg
Poids de la formule 106,063 g/mol