Learn More
[2,2]paracyclophane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Description
2,2]-Paracyclophane is the raw material for the synthesis of parylene which is widely used in microelectronic integrated circuit.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,2]-paracyclophane est la matière première pour la synthèse du parylène qui est largement utilisée dans le circuit intégré microélectronique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Le 2,2]-paracyclophane est la matière première pour la synthèse du parylène qui est largement utilisée dans le circuit intégré microélectronique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Spécification
Especificaciones
| Nom chimique ou matériau | [2.2]Paracyclophane |
| Point de fusion | 283°C to 288°C |
| Odeur | Odorless |
| Quantité | 1 g |
| Beilstein | 1910888 |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 208.3 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido