Learn More
2,2'-(Pipérazin-1,4-diyl)bis(6,7-diméthoxyquinazolin-4-amine), Mikromol™
Code produit 30050108
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30050108 25 mg 25mg
17962876 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30050108 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0085.030025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2,2'-(Pipérazin-1,4-diyl)bis(6,7-diméthoxyquinazolin-4-amine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2'-(Piperazin-1,4-diyl)bis(6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine)
CAS 102839-00-9
Noms d’analytes ou de composants 2,2'-(Piperazin-1,4-diyl)bis(6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine)
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C24 H28 N8 O4
Synonyme Doxazosin Mesilate Imp. H (EP), Prazosin Hydrochloride Imp. E (EP), Prazosin Imp. E (EP), Terazosin Hydrochloride Dihydrate Imp. E (EP), Terazosin Imp. E (EP), Terazosin USP Related Compound C, Terazosin USP RC C, 2,2'-(Piperazin-1,4-diyl)bis-(6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine), 2,2'-(1,4-Piperazinediyl)bis[6,7-dimethoxy-4-quinazolinamine, Terazosin Related Compound C, Doxazosin Mesilate Impurity H, Prazosin Hydrochloride Impurity E, Terazosin Hydrochloride Dihydrate Impurity E, Doxazosin Impurity H, Prazosin Impurity E, Terazosin Impurity E
Formule InChI InChI=1S/C24H28N8O4/c1-33-17-9-13-15(11-19(17)35-3)27-23(29-21(13)25)31-5-7-32(8-6-31)24-28-16-12-20(36-4)18(34-2)10-14(16)22(26)30-24/h9-12H,5-8H2,1-4H3,(H2,25,27,29)(H2,26,28,30)
SMILES COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCN(CC3)c4nc(N)c5cc(OC)c(OC)cc5n4
Nom IUPAC 2-[4-(4-amino-6,7-diméthoxyquinazoline-2-yl)pirézine-1-yl]-6,7-diméthoxyquinazoline-4-amine
Poids moléculaire (g/mol) 492.53
Quantité 25 mg
Poids de la formule 492,2234 g/mol