Learn More
2-[2-(pipérazin-1-yl)éthoxy]éthanol, Mikromol™
Description
2-[2-(pipérazin-1-yl)éthoxy]éthanol
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]piperazine |
| CAS | 13349-82-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | 1-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]piperazine |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C8 H18 N2 O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 2-[2-(1-Piperazinyl)ethoxy]ethanol, 1-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]piperazine, 1-[2-[(2-Hydroxyethyl)oxy]ethyl]piperazine, 2-[2-(1-Piperazinyl)ethoxy]ethanol, N-Hydroxyethoxyethylpiperazine |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H18N2O2/c11-6-8-12-7-5-10-3-1-9-2-4-10/h9,11H,1-8H2 |
| SMILES | OCCOCCN1CCNCC1 |
| Nom IUPAC | 2-(2-pipérazine-1-yléthoxy)éthanol |
| Afficher plus |