Learn More
2-[3-[(1RS)-1-Cyanoéthyl]-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylméthyl)phényl]-2-méthylpropanenitrile, Mikromol™
Description
2-[3-[(1RS)-1-Cyanoéthyl]-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylméthyl)phényl]-2-méthylpropanenitrile
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | alpha1,alpha1,alpha3-Trimethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-benzenediacetonitrile |
| CAS | 1215780-15-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | alpha1,alpha1,alpha3-Trimethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-benzenediacetonitrile |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C16 H17 N5 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 1,3-Benzenediacetonitrile, alpha1,alpha1,alpha3-trimethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, alpha1,alpha1,alpha3-Trimethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-benzenediacetonitrile, Anastrozole EP Impurity A |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H17N5/c1-12(7-17)14-4-13(8-21-11-19-10-20-21)5-15(6-14)16(2,3)9-18/h4-6,10-12H,8H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C#N)c1cc(Cn2cncn2)cc(c1)C(C)(C)C#N |
| Nom IUPAC | 2-[3-(1-cynoéthyl)-5-(1,2,4-triazol-1-ylméthyl)phényl]-2-méthylpropanenitrile |
| Afficher plus |