Learn More
2-[3-(2-Cyanopropan-2-yl)-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylméthyl)phényl]-2-méthylpropanamide, Mikromol™
Code produit 17953556
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17953556 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17953556 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1250.120025
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2-[3-(2-Cyanopropan-2-yl)-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylméthyl)phényl]-2-méthylpropanamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Anastrozole Monoamide
CAS 120512-03-0
Noms d’analytes ou de composants Anastrozole Monoamide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C17 H21 N5 O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Benzeneacetamide, 3-(1-cyano-1-methylethyl)-α,α-dimethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, 2-[3-(2-Cyanopropan-2-yl)-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]-2-methylpropanamide
Formule InChI InChI=1S/C17H21N5O/c1-16(2,9-18)13-5-12(8-22-11-20-10-21-22)6-14(7-13)17(3,4)15(19)23/h5-7,10-11H,8H2,1-4H3,(H2,19,23)
SMILES CC(C)(C#N)c1cc(Cn2cncn2)cc(c1)C(C)(C)C(=O)N
Nom IUPAC 2-[3-(2-cynopropan-2-yl)-5-(1,2,4-triazol-1-ylméthyl)phényl]-2-méthylpropanamide
Poids moléculaire (g/mol) 311.38
Quantité 25 mg
Poids de la formule 311,1746 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.